1-Benzhydrylazetidin-3-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Diphenylmethyl)azetidin-3-ol
OR3924-100G OR3924-25G
APOSOR3924-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR3924-100G APOSOR3924-25G
1-Benzhydrylazetidin-3-ol 98%
1-Benzhydrylazetidin-3-ol
Formule: C₁₆H₁₇NO
MW: 239,32 g/mol
Point de fusion: 106…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205109
Numéro CAS: 18621-17-5
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité