3-Boronobenzenesulphonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3945-1G OR3945-250MG
APOSOR3945-1GEA 1320 EUR InStock
APOSOR3945-1G APOSOR3945-250MG
3-Boronobenzenesulphonamide 97%
3-Boronobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₈BNO₄S
MW: 201,00 g/mol
Point de fusion: 260…266 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659840
Numéro CAS: 850568-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité