2,5-Diméthylphénylhydrazinium chlorure 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3949-100G OR3949-250G OR3949-25G
APOSOR3949-100GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR3949-100G APOSOR3949-250G APOSOR3949-25G
2,5-Diméthylphénylhydrazinium chlorure 97%
2,5-Diméthylphénylhydrazinium chlorure
Formule: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Point de fusion: 205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013382
Numéro CAS: 56737-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité