[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2-Cyanoprop-2-yl)benzeneboronic acid, 2-(4-Boronophenyl)-2-methylpropanenitrile
OR3950-100MG OR3950-5G
APOSOR3950-100MGEA 72.5 EUR InStock
APOSOR3950-100MG APOSOR3950-5G
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 98%
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid
Formule: C₁₀H₁₂BNO₂
MW: 189,02 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659832
Numéro CAS: 850568-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité