4-Phenoxyphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3970-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR3970-100G APOSOR3970-1G APOSOR3970-25G
4-Phenoxyphenylboronic acid 98%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₃
MW: 214,03 g/mol
Point de fusion: 141…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093312
Numéro CAS: 51067-38-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité