Acide (4-nitrophényl)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3989-100G OR3989-25G OR3989-1G
APOSOR3989-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR3989-100G APOSOR3989-25G APOSOR3989-1G
Acide (4-nitrophényl)acétique 97%
Acide (4-nitrophényl)acétique
Formule: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Point de fusion: 150…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007383
Numéro CAS: 104-03-0
EINECS: 203-168-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité