3-Bromo-5-chlorophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR399004-10GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR399004-10G APOSOR399004-25G
3-Bromo-5-chlorophénol 97%
3-Bromo-5-chlorophénol
Formule: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07780676
Numéro CAS: 56962-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité