2-Chloro-p-crésol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR399012-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR399012-25G APOSOR399012-10G APOSOR399012-5G APOSOR399012-1G
2-Chloro-p-crésol 97%
2-Chloro-p-crésol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070639
Numéro CAS: 6640-27-3
ONU: 2669
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité