3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40-1G OR40-250MG
APOSOR40-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR40-1G APOSOR40-250MG
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091527
Numéro CAS: 154257-70-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité