7-Chloro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 7-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
OR400016-25G
APOSOR400016-25GEA 120 EUR InStock
APOSOR400016-25G
7-Chloro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
7-Chloro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₄ClNO₃
MW: 197,58 g/mol
Point de fusion: 255…259 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090431
Numéro CAS: 40928-13-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité