3-Acetylbenzophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR40003-1GEA 453 EUR InStock
APOSOR40003-1G
3-Acetylbenzophenone
3-Acetylbenzophenone
Formule: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,2546 g/mol
Point d'ébullition: 80…85 °C/0,1mmHg
Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01662280
Numéro CAS: 66067-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité