(2-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
OR400058-25G OR400058-5G
APOSOR400058-25GEA 230 EUR InStock
APOSOR400058-25G APOSOR400058-5G
(2-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid 98%
(2-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,4900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09032951
Numéro CAS: 52864-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité