Acide 2-bromo-6-méthoxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR400083-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR400083-1G APOSOR400083-25G APOSOR400083-5G
Acide 2-bromo-6-méthoxybenzoïque
Acide 2-bromo-6-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800732
Numéro CAS: 31786-45-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité