5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
OR400108-25G
APOSOR400108-25GEA 134 EUR InStock
APOSOR400108-25G
5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,0706 g/mol
Point de fusion: 38…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789141
Numéro CAS: 16740-73-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité