4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400118-5G
APOSOR400118-5GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR400118-5G
4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₉BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16987757
Numéro CAS: 102169-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité