Acide 4-iodo-3-nitrobenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400150-1G OR400150-5G OR400150-25G
APOSOR400150-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR400150-1G APOSOR400150-5G APOSOR400150-25G
Acide 4-iodo-3-nitrobenzoïque 97%
Acide 4-iodo-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄INO₄
MW: 293,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00502399
Numéro CAS: 35674-27-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité