4-Methoxypyrimidin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-methoxypyrimidine
OR40024-1G OR40024-250MG
APOSOR40024-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR40024-1G APOSOR40024-250MG
4-Methoxypyrimidin-2-amine
4-Methoxypyrimidin-2-amine
Formule: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00619233
Numéro CAS: 155-90-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité