4-(Imidazol-1-yl)benzylamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR40029-1G OR40029-10G OR40029-5G
APOSOR40029-1GEA 273 EUR InStock
APOSOR40029-1G APOSOR40029-10G APOSOR40029-5G
4-(Imidazol-1-yl)benzylamine 95+%
4-(Imidazol-1-yl)benzylamine
Formule: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213154
Numéro CAS: 65113-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité