Acide (2,4,6-triméthoxyphényl)métaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,6-Trimethoxybenzeneboronic acid, (2,4,6-Trimethoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,4,6-trimethoxyphenyl)borane
OR4003-1G OR4003-5G
APOSOR4003-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR4003-1G APOSOR4003-5G
Acide (2,4,6-triméthoxyphényl)métaborique 97%
Acide (2,4,6-triméthoxyphényl)métaborique
Formule: C₉H₁₃BO₅
MW: 212,01 g/mol
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01114642
Numéro CAS: 135159-25-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité