Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-bromo-2-bromomethylbenzoate
OR400314-1G OR400314-25G OR400314-5G
APOSOR400314-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR400314-1G APOSOR400314-25G APOSOR400314-5G
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307,97 g/mol
Point de fusion: 79…80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04114319
Numéro CAS: 78471-43-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité