Octanol-1 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40039-10L OR40039-2.5L
APOSOR40039-10LEA 328 EUR InStock
APOSOR40039-10L APOSOR40039-2.5L
Octanol-1 98%
Octanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Point d'ébullition: 193…195 °C
Point de fusion: –16 °C
Densité: 0.825 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002988
Numéro CAS: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité