Benzène-1,2-diméthanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: o-Phénylenediméthanolo-Xylène-α,α'-diol
APOSOR40041-5GEA 56.8 EUR InStock
APOSOR40041-5G APOSOR40041-25G
Benzène-1,2-diméthanol 98%
Benzène-1,2-diméthanol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point de fusion: 59…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004626
Numéro CAS: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité