4-Iodo-3-nitroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400414-25G OR400414-5G
APOSOR400414-25GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR400414-25G APOSOR400414-5G
4-Iodo-3-nitroanisole
4-Iodo-3-nitroanisole
Formule: C₇H₆INO₃
MW: 279,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024195
Numéro CAS: 58755-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité