1,1-Diméthoxyacétone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR40044-500GEA 190 EUR InStock
APOSOR40044-500G APOSOR40044-5G APOSOR40044-100G
1,1-Diméthoxyacétone
1,1-Diméthoxyacétone
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point d'ébullition: 133…135 °C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008758
Numéro CAS: 6342-56-9
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité