Di(N-succinimidyl) carbonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40045-100G OR40045-250G OR40045-25G
APOSOR40045-100GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR40045-100G APOSOR40045-250G APOSOR40045-25G
Di(N-succinimidyl) carbonate 97%
Di(N-succinimidyl) carbonate
Formule: C₉H₈N₂O₇
MW: 256,17 g/mol
Point de fusion: 190 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009767
Numéro CAS: 74124-79-1
EINECS: 277-730-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité