Acide 3-(benzyloxy)benzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400474-1G OR400474-5G
APOSOR400474-1GEA 62.6 EUR InStock
APOSOR400474-1G APOSOR400474-5G
Acide 3-(benzyloxy)benzoïque
Acide 3-(benzyloxy)benzoïque
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00527901
Numéro CAS: 69026-14-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité