2-Bromo-3-iodopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400475-1G OR400475-25G OR400475-5G
APOSOR400475-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR400475-1G APOSOR400475-25G APOSOR400475-5G
2-Bromo-3-iodopyridine
2-Bromo-3-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09056782
Numéro CAS: 265981-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité