2-(Aminomethyl)pyrazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR40048-1G OR40048-5G OR40048-10G
APOSOR40048-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR40048-1G APOSOR40048-5G APOSOR40048-10G
2-(Aminomethyl)pyrazine 97%
2-(Aminomethyl)pyrazine
Formule: C₅H₇N₃
Point d'ébullition: 87…88 °C/3mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00673149
Numéro CAS: 20010-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité