Acide 2-bromo-5-iodobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4005-5GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR4005-5G APOSOR4005-25G APOSOR4005-1G
Acide 2-bromo-5-iodobenzoïque
Acide 2-bromo-5-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,92 g/mol
Point de fusion: 171…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079716
Numéro CAS: 25252-00-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité