5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Oxo-4,5-dihydropyrazine-2-carboxylic acid
OR40051-100G OR40051-25G
APOSOR40051-100GEA 209 EUR InStock
APOSOR40051-100G APOSOR40051-25G
5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C5H4N2O3
MW: 140,1000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11978170
Numéro CAS: 34604-60-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité