Acide 3-(diméthylamino)benzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400573-500G
APOSOR400573-500GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR400573-500G
Acide 3-(diméthylamino)benzoïque
Acide 3-(diméthylamino)benzoïque
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002497
Numéro CAS: 99-64-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité