Alcool 2,4,6-triméthoxybenzylique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400585-1G OR400585-5G OR400585-10G
APOSOR400585-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR400585-1G APOSOR400585-5G APOSOR400585-10G
Alcool 2,4,6-triméthoxybenzylique 95%
Alcool 2,4,6-triméthoxybenzylique
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060356
Numéro CAS: 61040-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité