Methyl-4-iodo-3-methoxybenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-iodo-3-methoxybenzoate
OR400591-1G OR400591-5G OR400591-250MG
APOSOR400591-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR400591-1G APOSOR400591-5G APOSOR400591-250MG
Methyl-4-iodo-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-iodo-3-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉IO₃
MW: 292,0704 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203960
Numéro CAS: 35387-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité