4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Iodo-3-methoxybenzoic acid
OR400602-1G
APOSOR400602-1GEA 48 EUR InStock
APOSOR400602-1G
4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
Formule: C₈H₇IO₃
MW: 278,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09753732
Numéro CAS: 282087-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité