7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
OR400610-1G OR400610-5G
APOSOR400610-1GEA 108 EUR InStock
APOSOR400610-1G APOSOR400610-5G
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formule: C₆H₅BrN₄
MW: 213,0347 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846606
Numéro CAS: 882521-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité