4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400615-25G OR400615-100G
APOSOR400615-25GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR400615-25G APOSOR400615-100G
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,0156 g/mol
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463687
Numéro CAS: 5551-12-2
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité