1-Bromo-2-cloro-4-iodobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400630-100G OR400630-25G OR400630-5G
APOSOR400630-100GEA 142 EUR InStock
APOSOR400630-100G APOSOR400630-25G APOSOR400630-5G
1-Bromo-2-cloro-4-iodobenzène 98%
1-Bromo-2-cloro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrCl
Point de fusion: 38…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973904
Numéro CAS: 535934-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité