Acide 8-aminocaprylique 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40066-10G OR40066-5G
APOSOR40066-10GEA 186 EUR InStock
APOSOR40066-10G APOSOR40066-5G
Acide 8-aminocaprylique 97+%
8-Aminocaprylic acid
Formule: C₈H₁₇NO₂
Point de fusion: 194…196 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008245
Numéro CAS: 1002-57-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité