1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400660-25G OR400660-5G
APOSOR400660-25GEA 147 EUR InStock
APOSOR400660-25G APOSOR400660-5G
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₃BrClI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907935
Numéro CAS: 450412-28-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité