(S)-(+)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
OR40067-100G OR40067-25G OR40067-5G
APOSOR40067-100GEA 143 EUR InStock
APOSOR40067-100G APOSOR40067-25G APOSOR40067-5G
(S)-(+)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol 98%
(S)-(+)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C/14mmHg
Densité: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063239
Numéro CAS: 22323-82-6
EINECS: 244-910-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité