3-Methoxy-o-phenylenediamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methoxybenzene-1,2-diamine
OR400685-1G OR400685-250MG OR400685-5G
APOSOR400685-1GEA 114 EUR InStock
APOSOR400685-1G APOSOR400685-250MG APOSOR400685-5G
3-Methoxy-o-phenylenediamine
3-Methoxy-o-phenylenediamine
Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Point de fusion: 39…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276903
Numéro CAS: 37466-89-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité