2,6-Dibromopyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR40072-1G OR40072-25G OR40072-5G
APOSOR40072-1GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR40072-1G APOSOR40072-25G APOSOR40072-5G
2,6-Dibromopyrazine
2,6-Dibromopyrazine
Formule: C₄H₂Br₂N₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08061601
Numéro CAS: 23229-25-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité