5-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40080-1G OR40080-5G OR40080-25G
APOSOR40080-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR40080-1G APOSOR40080-5G APOSOR40080-25G
5-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 95%
5-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C6H6N2O3
MW: 154,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697773
Numéro CAS: 40155-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité