3-Chloro-4-iodophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400917-1G OR400917-250MG
APOSOR400917-1GEA 309 EUR InStock
APOSOR400917-1G APOSOR400917-250MG
3-Chloro-4-iodophenol
3-Chloro-4-iodophenol
Formule: C₆H₄ClIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17000018
Numéro CAS: 855403-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité