2-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400965-5G
APOSOR400965-5GEA 114 EUR InStock
APOSOR400965-5G
2-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
2-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,5900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845925
Numéro CAS: 13719-61-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité