4-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-m-anisic acid
OR401000-25G OR401000-5G
APOSOR401000-25GEA 172 EUR InStock
APOSOR401000-25G APOSOR401000-5G
4-Chloro-3-methoxybenzoic acid
4-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,5900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269640
Numéro CAS: 85740-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité