2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR401003-1G OR401003-5G
APOSOR401003-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR401003-1G APOSOR401003-5G
2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 95%
2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,5700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08236804
Numéro CAS: 58755-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité