2-Ethynylnaphthalene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40103-1G OR40103-5G OR40103-250MG
APOSOR40103-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR40103-1G APOSOR40103-5G APOSOR40103-250MG
2-Ethynylnaphthalene 98%
2-Ethynylnaphthalene
Formule: C₁₂H₈
Point d'ébullition: 110 °C
Point de fusion: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00870424
Numéro CAS: 2949-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité