Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Hydroxyisobutyramidine 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR40109-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR40109-5G APOSOR40109-250MG APOSOR40109-1G
N-Hydroxyisobutyramidine 95%
N-Hydroxyisobutyramidine


Formule: C₄H₁₀N₂O
MW: 102,137 g/mol
Point de fusion: 57…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426251
Numéro CAS: 35613-84-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité