4-Méthyl-2-nitroanisole 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40113-100G OR40113-25G
APOSOR40113-100GEA 116 EUR InStock
APOSOR40113-100G APOSOR40113-25G
4-Méthyl-2-nitroanisole 98+%
4-Méthyl-2-nitroanisole
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C/14mmHg
Point de fusion: 44447 °C
Densité: 1.205 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024540
Numéro CAS: 119-10-8
EINECS: 204-296-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité